Learn More
Diphenylmethanon (Benzophenon), Mikromol™
Artikelnummer. 17943176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17943176 25 mg 25 Milligramm
17931136 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17943176 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0630.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Diphenylmethanon (Benzophenon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzophenone
CAS 119-61-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzophenone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H10 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Benzophenone, Diphenylmethanone, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Imp. H (EP), Phenytoin Imp. A (EP), Phenytoin Sodium Imp. A (EP), Dimenhydrinate Imp. J (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. E (EP), Diphenhydramine Imp. E (EP), Hydrocodone Imp. H (EP), SKF-3353, Ph Eur Diphenhydramine HCl Impurity E, Dimenhydrinate Impurity J, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity E, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Impurity H, Phenytoin Impurity A, Phenytoin Sodium Impurity A, Diphenhydramine Impurity E, Hydrocodone Impurity H, Phenytoin Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name Diphenylmethanon
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Menge 25 mg
Formelmasse 182,0732 g/mol