Learn More
Diphenylmethanol (Benzhydrol), Mikromol™
Artikelnummer. 17971316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971316 25 mg 25 Milligramm
17954286 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17971316 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0490.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Diphenylmethanol (Benzhydrol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylmethanol
CAS 91-01-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diphenylmethanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H12 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Cyclizine Hydrochloride Imp. B (EP), Cyclizine Imp. B (EP), Dimenhydrinate Imp. I (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. D (EP), Diphenhydramine Imp. D (EP), Ebastine Imp. A (EP), Diphenylmethanol, Benzhydrol, Cyclizine Hydrochloride Impurity B, Dimenhydrinate Impurity I, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity D, Ebastine Impurity A, Cyclizine Impurity B, Diphenhydramine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
SMILES OC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name Diphenylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 184.23
Menge 25 mg
Formelmasse 184,0888 g/mol