Learn More
Diphenyliodonium-trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712952 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10712952 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10712952 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432840010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate
CAS 66003-76-7
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H10I·CF3O3S
MDL-Nummer MFCD00191356
Menge 1 g
Synonym diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate, diphenyliodanium triflate, diphenyliodonium triflate, acmc-209nt6, diphenyliodonium trifluoromethansulfonat, diphenyliodanium; trifluoromethanesulfonate, diphenyliodonium trifluoromethane sulfonate, diphenyliodonium; trifluoromethanesulfonate, diphenyliodanium; tris fluoranyl methanesulfonate
InChI-Schlüssel SBQIJPBUMNWUKN-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)[I+]C2=CC=CC=C2.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name diphenyliodanium;trifluormethanesulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 430.18
PubChem CID 2737137
Formelmasse 430.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.