Learn More
Diphenyliodnium-Hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023912
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11489056
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17934.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 58109-40-3 | C12H10I | 281.12 g/mol
Diphenyliodonium hexafluorophosphate is used as cationic photoinitiator and photoacid generator. It acts as a catalyst for the photochemical polymerization of various monomers. Further, it used as arylating reagent as well as an oxidant in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenyliodonium Hexafluorophosphat wird als kationischer Photoinitiator und Photosäure-Generator verwendet. Es dient als Katalysator für die photochemische Polymerisation verschiedener Monomere. Darüber hinaus wurde es als Arylierungsreagenz sowie als Oxidationsmittel in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Tetrahydrofuran, Ethylacetat, Methanol, Acetonitril, Dimethylformamid, Dimethylcarbonat. Schwerlöslich in Chloroform und Dichlormethan. Unlöslich in Pentanen, Hexanen, Toluol und Diethylether.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58109-40-3
Summenformel C12H10I
Molekulargewicht (g/mol) 281.12
MDL-Nummer MFCD00061398
InChI-Schlüssel OZLBDYMWFAHSOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyliodonium hexafluorophosphate, diphenyliodanium hexafluorophosphate, diphenyliodonium hexafluorophosphate v, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, diphenyliodonium pf6, dpihfp, acmc-209m2o, phi + pf6-, diphenyliodanium; hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide
PubChem CID 2737136
IUPAC-Name diphenyliodanium;hexafluorphosphat
SMILES [I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 139°C to 144°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in tetrahydrofuran,ethyl acetate,methanol,acetonitrile,dimethylformamide,dimethyl carbonate. Sparingly soluble in chloroform and dichloromethane. Insoluble in pentanes,hexanes,toluene and diethyl ether.
Formelmasse 426.08
Reinheit (%) 98%