Learn More
Diphenyliodoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30376445
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376445 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376445 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4932002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyliodonium Chloride
CAS 1483-72-3
Summenformel C12H10ClI
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H10I.ClH/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name diphenyliodanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 316.57
Formelmasse 315.9516