Learn More
Diphenyliodoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30377306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30377306 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377306 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD493200500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyliodonium Chloride
CAS 1483-72-3
Summenformel C12H10ClI
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H10I.ClH/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name diphenyliodanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 316.57
Formelmasse 315.9516