Learn More
Diphenyliodoniumchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Diphenyliodonium chloride is used as a reagent for electrophilic phenylation . It is used as a reactant for copper-catalyzed cross coupling reactions of purinesband arylation of anilines. It is involved in the preparation of acetylenic arylselenide and (arylmethylene)oxindoles. Further, it is employed in the preparation of aryl alkynes through Sonogashira coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenyliodoniumchlorid wird als Reagenz für die elektrophile Phenylierung verwendet. Es wird als Reaktionsmittel für kupferkatalysierte Kreuzkupplungsreaktionen der purinbasierten Arylierung von Anilinen verwendet. Es ist an der Herstellung von Acetylen-Arylselenid und (Arylmethylen)oxindolen beteiligt. Weiterhin wird es bei der Herstellung von Arylalkynen durch Sonogashira-Kupplungsreaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Diphenyliodoniumchlorid wird als Reagenz für die elektrophile Phenylierung verwendet. Es wird als Reaktionsmittel für kupferkatalysierte Kreuzkupplungsreaktionen der purinbasierten Arylierung von Anilinen verwendet. Es ist an der Herstellung von Acetylen-Arylselenid und (Arylmethylen)oxindolen beteiligt. Weiterhin wird es bei der Herstellung von Arylalkynen durch Sonogashira-Kupplungsreaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diphenyliodonium chloride |
Schmelzpunkt | ∼230°C (decomposition) |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3574977 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Merck Index | 14,7464 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and methanol. |
Formelmasse | 316.57 |
Reinheit (%) | ≥98% |