Learn More
Thermo Scientific Chemicals α,α-Diphenylglycin, 98 %
Artikelnummer. 11956811 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11956811
Marke: Thermo Scientific Chemicals 171721000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3060-50-2 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3060-50-2
Summenformel C14H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 227.26
MDL-Nummer MFCD00008048
InChI-Schlüssel YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diphenylglycine, alpha,alpha-diphenylglycine, alpha-aminodiphenylacetic acid, glycine, 2,2-diphenyl, alpha-amino-alpha-phenylbenzeneacetic acid, .alpha.-aminodiphenylacetic acid, .alpha.,.alpha.-diphenylglycine, benzeneacetic acid, .alpha.-amino-.alpha.-phenyl, aminodiphenylacetic acid, phenytoin impurity c
PubChem CID 18289
IUPAC-Name 2-Amino-2,2-Dipenylessigsäure
SMILES NC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α,α-Diphenylglycine
Schmelzpunkt 244.0°C to 247.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC(C6H5)2CO2H
Menge 100 g
Beilstein 14,I,625
Formelmasse 227.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver