Learn More
Diphenyldichlorosilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln und Basen lagern. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 303°C to 304°C |
| Chemischer Name oder Material | Diphenyldichlorosilane |
| Schmelzpunkt | -22°C |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN1769 |
| Beilstein | 609882 |
| Flammpunkt | 157°C (314°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Decomposes in water. |
| Formelmasse | 253.2 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Mehr anzeigen |