Learn More
Diphenylcyclopropenon, LoGiCal
Artikelnummer. 30460904
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30460904 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460904 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3487.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylcyclopropenone
CAS 886-38-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diphenylcyclopropenone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H10 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Diphenylcyclopropenone, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, Cyclopropenone, diphenyl- (6CI,7CI,8CI), 1,2-Diphenylcyclopropenone, 2,3-Diphenylcyclopropenone, DPC, Diphencyclopropenone, Diphencyprone, NSC 57541
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Lösungstyp Neat
SMILES O=C1C(=C1c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-on
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
Menge 10 mg
Formelmasse 206.0732 g/mol