Learn More
Diphenylcyclopropenon, ≥98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11431571 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11431571 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11431571 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215952301
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylcyclopropenon
CAS 886-38-4
Farbe Gelbbraun
Prozentgehaltsbereich ≥ 98 %
Summenformel C15H10O
MDL-Nummer MFCD00001311
Menge 1 g
Synonym Diphenylcyclopropenon, Diphencypron, 2,3-Diphenylcyclopropenon, 2,3-Diphenylcycloprop-2-enon, Cyclopropenon, Diphenyl, 2-Cyclopropen-1-on, 2,3-diphenyl, 1,2-Diphenylcyclopropen-3-on, Cyclopropenon, 2,3-Diphenyl, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
InChI-Schlüssel HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Diphenylcycloprop-2-en-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
PubChem CID 65057
ChEBI CHEBI:53074
Formelmasse 206.24
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1GR DIPHENYLCYCLOPROPENONE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylcyclopropenone