Learn More
Diphenylamin, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diphenylamine |
| CAS | 122-39-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Diphenylamine |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C12 H11 N |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Benzenamine, N-phenyl-, Diphenylamine (8CI), N-Phenylbenzenamine, Anilinobenzene, Antioxidant DPA, Benzene, (phenylamino)-, DBA, DFA, DPA, N,N-Diphenylamine, N-Phenylaniline, NSC 215210, Naugalube 428L, No-Scald |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H |
| SMILES | N(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | N-Phenylanilin |
| Mehr anzeigen |