Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diphenylamin, ≥ 99 %, reinst, Redox-Indikator
Artikelnummer. 10686212 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10686212 500 g Glasflasche 500 Gramm
10656052 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10686212 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 221925000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122-39-4
Summenformel C12H11N
Molekulargewicht (g/mol) 169.23
MDL-Nummer MFCD00003014
InChI-Schlüssel DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
IUPAC-Name N-Phenylanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material Diphenylamine
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt 52.0°C to 54.0°C
Farbe Bronze bis gelb
Siedepunkt 302.0°C
Flammpunkt 152°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2NH
Menge 500 g
Beilstein 12, 174
Empfindlichkeit (To nitrate) Passes Test
Merck Index 15, 3347
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.05g/L. Other solubilities: soluble in alcohol and propyl alcohol, freely soluble in benzene, ether, glacial acetic, acid and carbon disulfide
Formelmasse 169.23
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken