Learn More
Diphenylacetylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diphenylacetyl Chloride |
| CAS | 1871-76-7 |
| Summenformel | C14H11ClO |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Diphenylacetyl Acetyl Chloride, Diphenylacetic acid chloride, Diphenylacetyl ChlorideNSC 120906, alpha,alpha-Diphenylacetyl Chloride, alpha-Phenylbenzeneacetyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H11ClO/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H |
| SMILES | ClC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 2,2-Diphenylacetylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 230.69 |
| Formelmasse | 230.0498 |