Learn More
Diphenylacetylchlorid, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352685
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352685 50 g 50 Gramm
11342685 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352685 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00171.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1871-76-7 | C14H11ClO | 230.691 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1871-76-7
Summenformel C14H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 230.691
MDL-Nummer MFCD00013655
InChI-Schlüssel MSYLETHDEIJMAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetyl chloride, diphenylacetic acid chloride, diphenylacetylchloride, acetyl chloride, diphenyl, unii-6553c1cb9s, alpha-phenylbenzeneacetyl chloride, diphenyl-acetyl chloride, benzeneacetyl chloride, .alpha.-phenyl, a-phenylbenzeneacetyl chloride, diphenyl acetyl chloride
PubChem CID 74637
IUPAC-Name 2,2-Diphenylacetylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Diphenylacetyl chloride
Schmelzpunkt 50°C to 56°C
Siedepunkt 175°C to 176°C (17 mmHg)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1211588
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3316
Formelmasse 230.69
Reinheit (%) ≥90%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.