Learn More
Diphenylacetonitril, Mikromol™
Artikelnummer. 30460533
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460533 4 x 25 mg -
30051819 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30460533 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0531.0600254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Diphenylacetonitril, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylacetonitrile
CAS 86-29-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diphenylacetonitrile
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H11 N
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Methadone Hydrochoride Imp. E (EP), Methadone Imp. E (EP), Diphenylacetonitrile, Methadone Hydrochloride Impurity E, Methadone Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 2,2-diphenylacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 193.24
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 193,0891 g/mol