missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diphenylacetonitril, Mikromol™

Artikelnummer. 30051819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051819 25 mg 25 Milligramm
30460533 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30051819 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0531.060025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Diphenylacetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Diphenylacetonitrile
CAS 86-29-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diphenylacetonitrile
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H11 N
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Methadone Hydrochoride Imp. E (EP), Methadone Imp. E (EP), Diphenylacetonitrile, Methadone Hydrochloride Impurity E, Methadone Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
SMILES N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 2,2-diphenylacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 193.24
Menge 25 mg
Formelmasse 193.0891 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.