Learn More
Diphenylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30383147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30383147 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383147 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4869855G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylacetic Acid
CAS 117-34-0
Summenformel C14H12O2
Menge 5 g
Synonym Acetic acid, diphenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Phenylbenzeneacetic acid, 2,2-Diphenylacetic acid, Diphenylacetic acid, Diphenylethanoic acid, NSC 120417, NSC 8742, α,α-Diphenylacetic acid, Diphenylacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,(H,15,16)
SMILES OC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 2,2-Diphenylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 212.24
Formelmasse 212.0837