Learn More
Diphenylphthalat, TRC
Artikelnummer. 30377012
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30377012 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377012 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4915905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic acid, bis-phenyl ester
CAS 84-62-8
Summenformel C20 H14 O4
Menge 5 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diphenyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester (9CI), Phthalic acid, diphenyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Diphenyl benzene-1,2-dicarboxylate, Diphenyl phthalate, NSC 4052, Phenyl phthalate, Phthalic acid, bis-phenyl ester, Phthalic acid diphenyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
SMILES O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3
IUPAC-Name Diphenylbenzol-1,2-Dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 318.32
Formelmasse 318.0892