Learn More
Diphenylphosphoramidat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Diphenyl phosphoramidate is used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylphosphoramidat wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Diphenylphosphoramidat wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diphenyl phosphoramidate |
| Schmelzpunkt | 147°C to 151°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2054166 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 249.21 |
| Reinheit (%) | 97% |