Learn More
Diphenylphosphit, enthält verschiedene Mengen Phenol und (C6H5O)3P, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10040790
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diphenylphosphit, enthält verschiedene Mengen Phenol und (C6H5O)3P, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10040790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Glasflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10040790
Marke: Thermo Scientific Acros 117390010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4712-55-4 | C12H11O3P | 234.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4712-55-4
Summenformel C12H11O3P
Molekulargewicht (g/mol) 234.19
MDL-Nummer MFCD00044497
InChI-Schlüssel CDXVUROVRIFQMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phosphite, diphenyl phosphonate, phosphonic acid, diphenyl ester, diphenoxyphosphine oxide, diphenyl hydrogen phosphite, phosphorous acid, diphenyl ester, unii-5144js6xum, phosphonic acid diphenyl ester, phenyl phosphonate, pho 2hpo, phenyl phosphonate pho 2hpoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6327546
IUPAC-Name Oxo(diphenoxy)phosphan
SMILES C1=CC=C(C=C1)O[P+](=O)OC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl phosphite
Azidität 15mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 12°C
Dichte 1.2170g/mL
Siedepunkt 218°C to 219°C (26.0 mmHg)
Flammpunkt 176°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5O)2P(O)H
Brechungsindex 1.5565 to 1.5585
Menge 1 kg
Beilstein 06, I, 94
Fieser 04,210
Relative Dichte 1.217
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 234.19
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0271654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2025 Artikelnummer117390050,117395000,117390010
ChargennummerA0271654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2022 Artikelnummer117390050,117395000,117390010
Name des Produkts
Diphenylphosphit, enthält verschiedene Mengen Phenol und (C6H5O)3P, Thermo Scientific Chemicals >