Learn More
Diphenylphosphat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043693
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11361517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02121.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 838-85-7 | C12H11O4P | 250.19 g/mol
Diphenyl phosphate is used in the manufacture of phosphoric acid diesters such as triphenyl phosphate, trixylenyl phosphate, isodecyl diphenyl phosphate, cresyl diphenyl phosphate and isopropylphenyl diphenyl phosphate. It is widely used as a protective agent for hydroxyl group in organic synthesis. It finds application as an additive for paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylphosphat wird bei der Herstellung von Phosphorsäurediestern wie Triphenylphosphat, Trixylenylphosphat, Isodecyldiphenylphosphat, Cresyldiphenylphosphat und Isopropylphenyldiphenylphosphat verwendet. Wird in der organischen Synthese weit verbreitet als Schutzmittel für Hydroxylgruppen eingesetzt. Findet Anwendung als Additiv für Farben und Beschichtungen.
Löslichkeit
Löslich in Benzol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 838-85-7
Summenformel C12H11O4P
Molekulargewicht (g/mol) 250.19
MDL-Nummer MFCD00003033
InChI-Schlüssel ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phosphate, phosphoric acid, diphenyl ester, phenyl hydrogen phosphate, phenyl phosphate pho 2 ho po, diphenoxyphosphinic acid, phosphoric acid diphenyl ester, diphenylphosphoric acid, phosphoric acid diphenyl, dsstox_cid_28182
PubChem CID 13282
IUPAC-Name Diphenlyhydrogenphosphat
SMILES OP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl phosphate
Schmelzpunkt 62°C to 70°C
Menge 5 g
Beilstein 1379164
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 250.19
Reinheit (%) 97%