missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diphenyl-n-Propylphosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7043733
23.57 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7650-84-2
C15H17P
228.28
MFCD00015216
AAXGWYDSLJUQLN-UHFFFAOYSA-N
diphenyl-n-propylphosphine, phosphine, diphenylpropyl, propyldiphenylphosphine, n-propyldiphenylphosphine, diphenyl propyl phosphine, diphenylphosphinopropane, diphenyl propyl phosphane, diphenylphospinopropane, di phenyl-propylphosphane
82100
Diphenyl(propyl)phosphan
CCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7650-84-2
C15H17P
228.28
MFCD00015216
AAXGWYDSLJUQLN-UHFFFAOYSA-N
diphenyl-n-propylphosphine, phosphine, diphenylpropyl, propyldiphenylphosphine, n-propyldiphenylphosphine, diphenyl propyl phosphine, diphenylphosphinopropane, diphenyl propyl phosphane, diphenylphospinopropane, di phenyl-propylphosphane
82100
Diphenyl(propyl)phosphan
CCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diphenyl-n-propylphosphine
Dichte 1.008
Siedepunkt 163°C to 164°C (14 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.6035
Menge 1 g
Beilstein 642795
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 228.28
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'