Learn More
Diphenyl N-cyanocarbonimidat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10175460 10 g Glasflasche 10 Gramm
10658314 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10175460 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 297210100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 79463-77-7 | C14H10N2O2 | 238.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79463-77-7
Summenformel C14H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.25
MDL-Nummer MFCD00010380
InChI-Schlüssel SLIKWVTWIGHFJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl n-cyanocarbonimidate, diphenyl cyanocarbonimidate, diphenoxymethylenecyanamide, n-cyano-diphenyl imidocarbonate, diphenylcyanocarbonimidate, cyanocarbonimidia acid diphenyl aester, n-cyanocarbonimidic acid diphenyl ester, bis phenoxy methylidenecyanamide, cyano diphenoxymethylidene amine, 3,3-diphenoxy-2-azaprop-2-enenitrile
PubChem CID 688090
SMILES N#CN=C(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl N-cyanocarbonimidate
Schmelzpunkt 155.0°C to 160.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCN=C(OC6H5)2
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose.
IUPAC-Name Cyano(diphenoxymethyliden)amin
Formelmasse 238.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flauschiges Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl N-cyanocarbonimidate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.