Learn More
Diphenylditellurid, TRC
Artikelnummer. 30377343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377343 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377343 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD491480500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl Ditelluride
CAS 32294-60-3
Summenformel C12H10Te2
Menge 500 mg
Synonym Diphenyl Ditellurium
InChI-Formel InChI=1S/C12H10Te2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES [Te]([Te]c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name (Phenylditellanyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 409.41
Formelmasse 413.8907