Learn More
Diphenyldisulfid, TRC
Artikelnummer. 30134322
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134322 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30134322 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4876305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 882-33-7
Summenformel C12 H10 S2
Molekulargewicht (g/mol) 218.34
Synonym Phenyl disulfide (8CI), Diphenyl disulfide, (Phenyldisulfanyl)benzene, 1,1'-Dithiodibenzene, 1,2-Diphenyldisulfane, Biphenyl disulfide, DPDS, Diphenyl disulphide, NSC 2689, Diphenyl Disulfide
IUPAC-Name (Phenyldisulfanyl)benzol
SMILES S(Sc1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl disulfide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H10S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formelmasse 218.0224
Reinheit (%) >95%