Learn More
Diphenyldiselenid, TRC
Artikelnummer. 30382434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382434 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382434 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4914951G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl Diselenide
CAS 1666-13-3
Summenformel C12H10Se2
Menge 1 g
Synonym Phenyl Diselenide, (Phenyldiselanyl)benzene, NSC 49763
InChI-Formel InChI=1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES [Se]([Se]c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name (Phenyldiselanyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 312.13
Formelmasse 313.9113