Learn More
Diphenyldiselenid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431638 100 g 100 Gramm
11411638 5 g 5 Gramm
11421638 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13919.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1666-13-3 | C12H10Se2 | 312.15 g/mol
Diphenyl diselenide is used in the methoxyselenenylation of alkenes, dihydroxylation of double bonds, hydrothiolation of terminal alkynes. It is used in the synthesis of the unsymmetrical diorganyl selenides, 1-(phenylselenomethyl)vinyl selenides, allylic phenyl selenides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenyldiselenid wird bei der Methoxyselenylierung von Alkenen, bei der Dihydroxylierung von Doppelbindungen und der Hydrothiolierung von terminalen Alkynen verwendet. Es wird bei der Synthese der unsymmetrischen Diorganylselenide, 1-(Phenylselenomethyl)Vinylselenide und allylischen Phenylselenide verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Halogenen und Reduktionsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1666-13-3
Summenformel C12H10Se2
Molekulargewicht (g/mol) 312.15
MDL-Nummer MFCD00003001
InChI-Schlüssel YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl diselenide, diselenide, diphenyl, phenyl diselenide, 1,2-diphenyldiselane, diphenyldiselenide, bis phenylselenide, phenyldiselanyl benzene, diphenyldiselane, ccris 9227, acmc-209duq
PubChem CID 15460
IUPAC-Name (Phenyldiselanyl)benzol
SMILES [Se]([Se]C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl diselenide
Schmelzpunkt 61°C to 63°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3283
Beilstein 2047179
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ether.
Formelmasse 312.13
Reinheit (%) 98%