Learn More
Diphenyldiselenid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diphenyl diselenide is used in the methoxyselenenylation of alkenes, dihydroxylation of double bonds, hydrothiolation of terminal alkynes. It is used in the synthesis of the unsymmetrical diorganyl selenides, 1-(phenylselenomethyl)vinyl selenides, allylic phenyl selenides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diphenyldiselenid wird bei der Methoxyselenylierung von Alkenen, bei der Dihydroxylierung von Doppelbindungen und der Hydrothiolierung von terminalen Alkynen verwendet. Es wird bei der Synthese der unsymmetrischen Diorganylselenide, 1-(Phenylselenomethyl)Vinylselenide und allylischen Phenylselenide verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Halogenen und Reduktionsmitteln lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diphenyl diselenide |
| Schmelzpunkt | 61°C to 63°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3283 |
| Beilstein | 2047179 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ether. |
| Formelmasse | 312.13 |
| Reinheit (%) | 98% |