Learn More
Diphenylcyanocarbonimidat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407947
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11407947 1 g -
11417947 5 g 5 Gramm
11427947 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16600.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 79463-77-7 | C14H10N2O2 | 238.25 g/mol
Diphenyl N-cyanocarbonimidate has been used in the preparation of N-substituted 2-amino-4H-3,1-benzoxazines, cyanoguanidine derivatives, oxadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenyl N-Cyanocarbonimidat wurde bei der Herstellung von N-substituierten2-Amino-4H-3,1-Benzoxazinen, Cyanoguanidinderivaten, Oxadiazolen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter einer Stickstoffdecke aufbewahren. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, feuchter Luft und Wasser fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79463-77-7
Summenformel C14H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.25
MDL-Nummer MFCD00010380
InChI-Schlüssel SLIKWVTWIGHFJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl n-cyanocarbonimidate, diphenyl cyanocarbonimidate, diphenoxymethylenecyanamide, n-cyano-diphenyl imidocarbonate, diphenylcyanocarbonimidate, cyanocarbonimidia acid diphenyl aester, n-cyanocarbonimidic acid diphenyl ester, bis phenoxy methylidenecyanamide, cyano diphenoxymethylidene amine, 3,3-diphenoxy-2-azaprop-2-enenitrile
PubChem CID 688090
IUPAC-Name Cyano(diphenoxymethyliden)amin
SMILES N#CN=C(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl cyanocarbonimidate
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Strukturformel (C6H5O)2C=NCN
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 238.25
Reinheit (%) 97%