Learn More
Diphenylchlorophosphonat, TRC
Artikelnummer. 30374815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374815 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374815 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48947025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl Chlorophosphonate
CAS 2524-64-3
Summenformel C12H10ClO3P
Menge 25 g
Synonym Phenyl Phosphorochloridite, Chlorodiphenoxyphosphine Oxide, Chlorophosphonic Acid Diphenyl Ester, DPC, DPC (flame retardant), DPPC, Diphenoxychlorophosphine Oxide, Diphenyl Chlorophosphate, Diphenyl Phosphochloridate, Diphenyl Phosphorochlorate, Diphenylphosphoric Acid Monochloride, Diphenylphosphoryl Chloride, NSC 43771, O,O-Diphenyl Chlorophosphate, Phenyl Phosphorochloridate ((PhO)2ClPO), Phosphoric Acid Chloride Diphenyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Molekulargewicht (g/mol) 268.63