Learn More
Diphenylchlorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10206873
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
2524-64-3
C12H10ClO3P
268.63
MFCD00003030
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
75654
[Chlor(Phenoxy)phosphoryl]Oxybenzol
C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
2524-64-3
C12H10ClO3P
268.63
MFCD00003030
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
75654
[Chlor(Phenoxy)phosphoryl]Oxybenzol
C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diphenyl chlorophosphate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2900g/mL
Siedepunkt 314°C to 316°C (272.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5O)2P(O)Cl
Brechungsindex 1.5485 to 1.5505
Menge 500 mL
Beilstein 03, 179
Fieser 01,345; 02,180; 03,133; 11,223
Merck Index 15, 3367
Relative Dichte 1.29
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskosität 14 mPa.s (25°C)
Formelmasse 268.63
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl chlorophosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.