Learn More
Diphenyl-2-Pyridyllphosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15422458 25 g 25 Gramm
15412458 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56029.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 37943-90-1 | C17H14NP | 263.28 g/mol
It is a ligand for metal-catalyzed carbonylations, hydration, dehydrogenative coupling, carbostannylation, distannylation, and silylation. It is also employed as a reagent for Mitsunobu reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein Ligand für metallkatalysierte Carbonylierungen, Hydratation, dehydrogenative Kopplung, Carbostannylierung, Distanylierung und Silylierung. Wird auch als Reagenz für die Mitsunobu-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol. (Nahezu Transparenz)
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37943-90-1
Summenformel C17H14NP
Molekulargewicht (g/mol) 263.28
MDL-Nummer MFCD00192108
InChI-Schlüssel SVABQOITNJTVNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl-2-pyridylphosphine, 2-diphenylphosphino pyridine, 2-pyridyldiphenylphosphine, diphenyl 2-pyridinyl phosphine, diphenyl 2-pyridyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl-pyridine, 2-diphenylphosphanyl pyridine, diphenyl pyridin-2-yl phosphane, pph2 2-pyridyl, dpppy
PubChem CID 621893
IUPAC-Name Diphenyl(pyridin-2-yl)phosphan
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl-2-pyridylphosphine
Schmelzpunkt 82°C to 84°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene. (almost transparency)
Formelmasse 263.27
Reinheit (%) 98%