Learn More
Diphenhydramin-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10307331 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10307331 100 g Glasflasche 100 Gramm
10193581 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10307331 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 350851000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 147-24-0 | C17H22ClNO | 291.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-24-0
Summenformel C17H22ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 291.82
MDL-Nummer MFCD00012479
InChI-Schlüssel PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenhydramine hydrochloride, dimedrol, diphenhydramine hcl, carphenamine, bendylate, carphenex, cathejell, denydryl, diphamine, eldadryl
PubChem CID 8980
ChEBI CHEBI:4637
IUPAC-Name 2-Benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenhydramine hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15, 3339
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L. Other solubilities: 500g/L ethanol
Formelmasse 291.82
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form kristallines Pulver oder anhaftende Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenhydramine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /