Learn More
Dipentaerythritol, 90 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 117125000
Additional Details : CAS : 126-58-9 Gewicht : 0.55000kg
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Chemische Identifikatoren
126-58-9 | |
254.28 | |
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N | |
31352 | |
C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O |
C10H22O7 | |
MFCD00004691 | |
dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol | |
2-[[3-Hydroxy-2,2-Bis(Hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol |
Spezifikation
Dipentaerythritol | |
Authentic | |
356°C | |
215°C to 225°C | |
90% | |
85% min. (GC) | |
(HOCH2)3CCH2OCH2C(CH2OH)3 | |
dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol | |
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N | |
2-[[3-Hydroxy-2,2-Bis(Hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol | |
31352 | |
Kristallpulver | |
Eigenschaften |
>150°C | |
Kunststoffflasche | |
Weiß | |
500g | |
126-58-9 | |
C10H22O7 | |
MFCD00004691 | |
Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: 0.99g/100 mL water (50°C),2.1g/L methanol (25°C),0.6g/L ethanol (25°C) | |
C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O | |
254.28 | |
254.28 | |
85+% |