Learn More
Dioxidin, TRC
Artikelnummer. 17947164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17947164 50 mg 50 Milligramm
17909264 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17947164 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48716050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17311-31-8
Summenformel C10 H10 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.197
Synonym 2,3-Bis(hydroxymethyl)quinoxaline-1,4-di-N-oxide, 2,3-Di(hydroxymethyl)quinoxaline 1,4-Di-N-oxide, 2,3-Di(hydroxymethyl)quinoxaline Di-N-oxide, Dioxydine, Farmoxidin, Mastoxidine, Metrosept;
IUPAC-Name [3-(Hydroxymethyl)-1,4-Dioxo-Quinoxalin-2-yl]methanol
SMILES OCc1c(CO)n(=O)c2ccccc2n1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dioxidine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N2O4/c13-5-9-10(6-14)12(16)8-4-2-1-3-7(8)11(9)15/h1-4,13-14H,5-6H2
Formelmasse 222.0641
Reinheit (%) >95%