Learn More
Dioxathion 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30323455 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323455 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA12870000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dioxathion
CAS 78-34-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dioxathion
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H26 O6 P2 S4
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C12H26O6P2S4/c1-5-15-19(21,16-6-2)23-11-12(14-10-9-13-11)24-20(22,17-7-3)18-8-4/h11-12H,5-10H2,1-4H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)SC1OCCOC1SP(=S)(OCC)OCC
IUPAC-Name (3-Diethoxyphosphinothioylsulfanyl-1,4-dioxan-2-yl)sulfanyl-diethoxy-sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 456.54
Menge 1 mL
Formelmasse 456.0087 g/mol