Learn More
Diosmin EP Verunreinigung B, Mikromol™
Description
Diosmin EP Verunreinigung B
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Hesperidin |
| CAS | 520-26-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hesperidin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C28 H34 O15 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | (2S)-7-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one (Hesperidin), Hesperidin (8CI), (2S)-Hesperidin, 2S-Hesperidin, Atripliside B, Cirantin, Hesperetin 7-O-rutinoside, Hesperetin 7-rhamnoglucoside, Hesperetin 7-rutinoside, Hesperidine, Hesperidoside, NSC 44184, 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-[[6-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-[[6-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (S)-, Flavanone, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxy-, 7-(6-O-alpha-L-rhamnosyl-D-glucoside) (7CI), Diosmin Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2 |
| IUPAC-Name | (2S)-5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-2,3-dihydrochromen-4-on |
| Show More |