Learn More
Diosgenin, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diosgenin is the precursor for the semisynthesis of progesterone which in turn was used in early combined oral contraceptive pills. The unmodified steroid has estrogenic activity and can reduce the level of serum cholesterol. Diosgenin has been used in traditional medicine as an antihypercholesterolemia, antihypertriacylglycerolemia, antidiabetes and antihyperglycemia agent. Diosgenin is a steroid sapogenin used in the semi-synthesis of pregnenolone, cortisone, and progesterone. Diosgenin has estrogenic activity and can reduce the level of serum cholesterol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diosgenin ist der Vorläufer für die Semisynthese von Progesteron, das wiederum in frühen kombinierten oralen Verhütungspillen verwendet wurde. Das nicht modifizierte Steroid hat eine östrogene Aktivität und kann das Serumcholesterin reduzieren. Diosgenin wurde in der traditionellen Medizin als Antihypercholesterinämie-, Antihypertriacylglycerolämie-, Antidiabetes- und Antihyperglykämie-Wirkstoff verwendet. Diosgenin ist ein steroides Sapogenin, das bei der Halbsynthese von Pregnenolon, Cortison und Progesteron verwendet wird. Diosgenin hat eine östrogene Aktivität und kann das Niveau des Serumcholesterins reduzieren.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform (50 mg/ml), Ethanol (83 mg/ml bei25° C), Wasser (<1 mg/ml bei25° C), DMSO (<1 mg/ml bei25° C) und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diosgenin |
| Schmelzpunkt | 200°C to 206°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 94582 |
| Merck Index | 14,3295 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform (50mg/ml),ethanol (83mg/ml at 25°C),water (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),and methanol. |
| Formelmasse | 414.63 |
| Physikalische Form | Pulver |