Learn More
Thermo Scientific™ Viper™ Kapillar-Kits für LC-Pumpen
Bestellen Sie dieses Kit für alle anwenderfreundlichen, Totvolumen-freien Thermo Scientific™ Viper™ Fingertight-Anschlussstücke, mit Kapillaren montiert, für Ihre LC-Pumpen.
auf Anfrage
Spezifikation
Typ Capillary Kit with Single System Connections
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Vermeiden Sie mithilfe der Thermo Scientific™ Viper™ Kapillar-Kits für LC-Pumpen Totvolumina in den Kapillarverbindungen Ihrer HPLC- oder UHPLC-Pumpenanschlüsse, die zu Datenverlusten führen können. Dieses Kit bietet problemlose Verbindungen für Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 ISO-, LPG- oder DGP-Pumpen in UltiMate RSLC- und SD-Systemen. Auch bei herkömmlichen Säulen und mäßigem Druck können schlechte Verbindungen Schwankungen in der Retentionszeit und Peak-Verzerrungen verursachen. Das Kit enthält Viper Fingertight-Anschlussstücke, die an der Spitze von Schläuchen angreifen, um Totvolumina zu vermeiden und das Anschließen an Ihr HPLC- oder UHPLC-System einfacher zu gestalten.
Problemlose Verbindungen
Sie müssen sich keine Gedanken mehr über Kapillarverrutschen oder unsachgemäße Ferrulenpositionierung machen. Konsistent perfekte Verbindungen sorgen für zuverlässige Chromatographie mit minimaler Unterbrechung.
Pumpenspezifische Kits
  • In UltiMate 3000 SD-Systemen verwendete UltiMate 3000 ISO-, LPG- oder DGP-Pumpen
  • In UltiMate 3000 SD-Systemen verwendete UltiMate 3000 HPG-Pumpen
  • In UltiMate 3000 RS-Systemen verwendete UltiMate 3000 ISO-, LPG- oder DGP-Pumpen
  • UltiMate 3000 HPG-Pumpen für UltiMate 3000 RS-Systeme
Praktisches Einzelkit
Viper Kapillaren aus Edelstahl (ID x L, je eine):
  • 0,18 mm/0,007 in. x 450 mm
  • 0,13 mm/0,005 in. x 350 mm
  • 0,13 mm/0,005 in. x 250 mm
Spezifikation
Spezifikation
Capillary Kit with Single System Connections