Learn More
Thermo Scientific™ Viper™ Fingertight-Fitting-Systeme, Edelstahl, 0,18 mm ID
Maximieren Sie die Leistung Ihrer Flüssigchromatographie (LC) mit dem Thermo Scientific™ Viper™ Fingertight-Fitting-System mit Kapillaren aus Edelstahl.
auf Anfrage
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluidverbindung für LC-Systeme
Zur Verwendung mit (Geräte) UltiMate 3000 SD, herkömmliche LC- und LC-Methoden
Material Edelstahl
Max. Druck 1.310 bar (19.000 psi)
Produktlinie Viper
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Sorgen Sie für optimale Trennung und maximieren Sie die Leistung der Flüssigchromatographie (LC) mit nahezu totvolumenfreien Verbindungen. Thermo Scientific™ Viper™ Fingertight-Fitting-Systeme mit Kapillaren aus Edelstahl sind einfach zu bedienen und ermöglichen eine schnelle, werkzeugfreie Fluideinrichtung von HPLC- und UHPLC-Systemen. Diese Systeme sind mit praktisch allen Säulen und Ventiltypen kompatibel und eignen sich für Systemdrücke bis zu 1.310 bar (19.000 psi).
Weitere Informationen zu Viper und nanoViper
Solides LC-Leistungsverhalten
  • Anziehkonstruktion ohne Ferrulen für nahezu totvolumenlose Verbindungen
  • Betrieb bei Drücken von bis zu 1310 bar
  • Für Temperaturen bis zu 120 °C geeignet
Einfach aufzustellen
  • Fingertight-Konstruktion
  • Flexible Kapillaren aus Edelstahl (1/32 in. AD)
  • Kein Werkzeug erforderlich
Flexibel
  • Kompatibel mit Ventilen und Säulen von nahezu jedem Hersteller
  • Passen in schmale Anschlüsse wie z. B. 10-Wege-Ventile
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien, Längen und Innendurchmessern
Empfohlene Anwendung
  • Für fluidische Verbindungen für analytische LC-Systeme
Thermo Scientific™ Vanquish Core HPLC-Systeme und Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 RS- und SD-Systeme sind standardmäßig mit dem Viper Fingertight-Fitting-System mit Kapillaren aus Edelstahl ausgestattet.
Spezifikation
Spezifikation
Fluidverbindung für LC-Systeme
Edelstahl
Viper
180 µm
UltiMate 3000 SD, herkömmliche LC- und LC-Methoden
1.310 bar (19.000 psi)
Anschlüsse
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.