Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 5 μm-Analyse- und Vorsäulen
Artikelnummer. 15550244
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
35 mm
250 mm
Säulentyp:
Analysesäule
Schutzsäule
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Säulentyp Packungsgröße
15550244 250 mm Analysesäule 1 Stück
15570244 35 mm Schutzsäule 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15550244 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 088786
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellen Sie die Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 Silika-basierte, hocheffiziente Umkehrphasen-Säule für die Trennung von geladenen Analyten mit Mobilphasen-Ionenchromatographie (MPIC) mit unterdrückter Leitfähigkeitsdetektion.
Profitieren Sie von einer Hochleistungsanalyse hydrophober Amine und Säuren mit unterdrückter Leitfähigkeitsdetektion mit hocheffizienten, Silika-basierten Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 Umkehrphasen-Säulen. Diese Säule ist für die Ionenchromatographie (MPIC) in mobilen Phasen konzipiert, bei der Eluenten verwendet werden, die Trifluoressigsäure (TFA), Heptafluorobutyrinsäure (HFBA), Hexansulfonsäure (HSA), Octansulfonsäure (OSA), Tetrapropylammonium (TPA)-Borat, Tetrabutylammonium (TBA), Borat und Natriumborat enthalten. Die Dionex IonPac NS2 Säule eignet sich auch für konventionelle LC-Anwendungen (Umkehrphasen-Flüssigkeitschromatographie).
MPIC ist eine Methode, bei der ein Ionenpaar-Mittel im Eluenten die Retention für geladene Analyten in einer hydrophoben Säule verbessert und dann vom Suppressor entfernt wird, um einen selektiven, empfindlichen Nachweis der Analyten zu ermöglichen. Für die Analyse von Kationen ist Heptafluorbuttersäure ein solches Mittel, das zur Unterdrückung geeignet ist.
Hauptfunktionen der Säule:
  • Hervorragende Auflösung
  • Ausgezeichnete Peakschärfe
  • Hohe Effizienz
  • Robustes Festbett
Elutions-Richtlinien
Anionen verwenden in der Regel 5–10 mM Natriumborat, 0.5–5 mM TPA- oder TBA-Borat mit einem pH-Wert von 8–9, zubereitet aus Borsäure und dem entsprechenden Hydroxid. Bei der Gradientenelution mit einem Thermo Scientific™ Dionex™ ASRS™ Anion Self-Regenerating Suppressor empfehlen wir, die Natrium-/TBA-Konzentration konstant beizubehalten und das organische Lösungsmittel zu variieren.
Kationen verwenden in der Regel 0.5–10 mM TFA, HFBA, HSA oder OSA. Bei der Gradientenelution mit einem Thermo Scientific™ Dionex™ ASRS™ Cation Self-Regenerating Suppressor empfehlen wir, die Natrium-/TBA-Konzentration konstant beizubehalten und das organische Lösungsmittel zu variieren.
Die Lösungsmittelzusammensetzung ist aufgrund der Lösungsmittelverträglichkeit des Suppressors begrenzt. Spülen Sie alles Lösungsmittel vor dem Herunterfahren des Systems mit DI-Wasser aus dem Suppressor. Ausführliche Anweisungen und Grenzwerte bzgl. der Lösungsmittelkompatibilität finden Sie in den Suppressor-Handbüchern.
Bedienungsanleitung für den Suppressor
  • Die 4 mm Thermo Scientific™ Dionex™ AERS™ Anion Electrolytically Regenerated Suppressoren, Dionex ASRS Suppressoren, Thermo Scientific™ Dionex™ CERS™ Cation Electrolytically Regenerated Suppressoren und Dionex CSRS Suppressoren sind mit ≤40 % Acetonitril kompatibel und erfordern den Betrieb mit Fremdwasser.
  • Thermo Scientific™ Dionex™ AMMS™ Anion MicroMembrane™ Suppressoren sind mit allen Lösungsmitteln mit 5–50 mN-Schwefelsäure in 2–10 ml/min kompatibel.
  • Thermo Scientific™ Dionex™ AMMS™ Cation MicroMembrane™ Suppressoren sind mit allen Lösungsmitteln mit 20–100 mN-Tetrabutylammionium Hydroxid in 2–10 ml/min kompatibel.
  • Ausführliche Anweisungen und Grenzwerte bzgl. der Lösungsmittelkompatibilität finden Sie in den Suppressor-Handbüchern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulentyp Analysesäule
Säulenchemie Polar-eingebettet C18
Flussrate 0,5 bis 1,0 (empfohlen)
Max. Druck 4000 psi (275 bar)
Partikelgröße 5 μm
Stationäre Phase IonPac NS2
Verpackungsmaterial Sphärisch, hochrein, porös
pH 2,0 bis 9,5
Porengröße 120 Å
Menge Each
Lösungsmittel Kompatibel mit 0 bis 100 % wässrigen Eluenten. Kompatibel mit den meisten HPLC-Lösungsmitteln, außer THF 20 % max.
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur (metrisch) 20 °C bis 35 °C
Länge (metrisch) 250 mm
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Umweltfreundliche Eigenschaften FSC