missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS17-C IC-Säulen Artikelnummer.: 15187674

Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS17-C IC-Säulen

Artikelnummer. p-4524100 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
250 mm, 4 mm, Analysesäule, 1 Stück
Encompass
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
Säulentyp:
Analysesäule
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15187674

Marke: Thermo Scientific™ 66294

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bestimmen Sie schnell häufig vorkommende anorganische Anionen in hochreinen Wassermatrices.

Mit der Thermo Scientific™ Dionex IonPac AS17-C Säule lassen sich schnell häufig vorkommende anorganische Anionen in hochreinen Wassermatrices nachweisen. Diese Säule geringer Kapazität wurde für eine schnelle Gradiententrennung anorganischer Anionen in einfachen Probenmatrices optimiert. Sie eignet sich auch ideal zur schnellen Gradiententrennung von Schwefelspezies wie z. B. Sulfit, Sulfat und Thiosulfat. Die IonPac AS17C Säule wird als Ersatz für alle Dionex IonPac AS17 Säulen für Anionenanwendungen empfohlen.

Damit werden Gradiententrennungen so einfach wie isokratische Durchläufe

Die Dionex IonPac AS17-C Säule wurde für den Einsatz mit dem Dionex Eluenten-Generator konzipiert. Der Dionex Eluenten-Generator erzeugt automatisch Kaliumhydroxideluenten aus Wasser und macht auf diese Weise Gradiententrennungen so einfach wie isokratische Durchläufe. Mit dem Einsatz des Dionex Eluenten-Generators unter Gradientenbedingungen lassen sich häufig vorkommende anorganische Anionen problemlos in verschiedenen Probenmatrices trennen, unter anderem auch in Reinwasser, Trinkwasser, Abwasser, Prozessströmen und Waschlösungen.

So erzielen Sie ein hervorragendes chromatographisches Leistungsverhalten
  • Schnelle Gradiententrennung anorganischer Anionen in hochreinen Wassermatrices
  • Einfache Suppression von Hydroxid-Eluenten bis auf ein äußerst niedriges Hintergrundsignal mit dem selbstregenerierenden Anionensuppressor Thermo Scientific™ Dionex™ (ASRS™ 300) für Bestimmungen von Spurengehalten (einschließlich Fluorid) auch bei großer Probenschleifeninjektion
  • Überlegene Retention und Quantifizierung von Fluorid, Acetat, Propionat und Formiat
  • Erfüllt die Leistungsvorschriften gemäß der U.S. EPA Methode 300.0 (A)
  • Einsetzbar bei Raumtemperatur oder erhöhten Temperaturen
  • Die Selektivität der Säule wurde für eine Betriebstemperatur von 30 °C optimiert, damit reproduzierbare Ergebnisse gewährleistet sind
  • Kompatibel mit Reagent-Free™ Ion Chromatography (RFIC™)-Systemen
  • Kompatibel mit organischen Lösungsmitteln zur Verbesserung der Löslichkeit von Analyten, Modifizierung der Säulenselektivität oder zur effektiven Säulenreinigung
Hinweis: Die Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS18 Säule ist die empfohlene hydroxidselektive Säule für die Bestimmung häufig vorkommender Anionen in verschiedenen Probenmatrices.

Spezifikation

Anionenaustauschkapazität 30 µeq
Säulenkonstruktion PEEK
Säulentyp Analysesäule
Quervernetzt 55 % DVB
Zertifizierung/Konformität US-EPA-Methode 300.0 (A)
Säulenkapazität 30 µeq
Säulenchemie Hydroxid
Flussrate 1,0 bis 3,0 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anionenaustausch
Zur Verwendung mit (Geräte) ICS-2000, ICS-3000 IC-System
Hydrophobizität Gering
Ionenaustauschgruppe Quaternäre Alkanol-Ammonium-Ionen
Max. Druck 4000 psi (275 bar)
Lösungsmittelkompatibilität pH 0 bis 14, 0 bis 100 % HPLC-Lösungsmittel
Partikelgröße 10,5 µm
Stationäre Phase IonPac AS17-C
Format Standardbohrung
Verpackungsmaterial Ethylvinylbenzol/Divinylbenzol
Menge Each 1
Länge (metrisch) 250 mm
Durchmesser (metrisch) Latex 75 nm
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer220104092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Artikelnummer66294
Chargennummer220105071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Artikelnummer66294
Chargennummer220209288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Artikelnummer66294
Chargennummer220209296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Artikelnummer66294
Chargennummer220210218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Artikelnummer66294

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS17-C IC-Säulen

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt