Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid HPLC-Säulen
Beschreibung
Profitieren Sie mit Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid-HPLC-Säulen von einem starken Anionenaustausch für die hochauflösende Analyse und Aufreinigung von synthetischen Oligonukleotiden.
- Erzielen Sie eine Auflösung für Oligonukleotide im Größenbereich von n oder n-1
- Lösen Sie Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
- Phosphorothioat-Reinheit für Assays
- Selektivitätskontrolle mit pH-Wert, Salz und Lösungsmittel
- Lösen Sie RNA mit abweichenden Verknüpfungen (2‘ bis 5') von normaler SSRNA auf
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | UltiMate 3000 Titanium System |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 10000 psi (690 bar) |
| Partikelgröße | 4 μm |
| pH | 2,5 bis 12,5 |
| Porengröße | Nicht porös |
| Menge | Each |
| Temperatur | 85 °C |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.