Learn More
Dioctyloxotin > 90 %, TRC
Artikelnummer. 30378340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378340 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378340 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD68156550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dioctyloxotin
CAS 870-08-6
Summenformel C16H34OSn
Menge 50 g
Synonym Irgastab T 161, NSC 140743, Neostann U 800P, Stann OO, U 800, U 800 (heat stabilizer), Di-n-octyltin oxidel Dioctyloxostannane, DOTO (dioctyltin oxide), DOTO
InChI-Formel InChI=1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
SMILES CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
IUPAC-Name dioctylstannanone
Molekulargewicht (g/mol) 361.15
Formelmasse 362.1632