Learn More
Dioctyl-Terepthalat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3 |
| Formelmasse | 390.277 |