Learn More
Dioctyl-Terepthalat, TRC
Artikelnummer. 17949184
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17949184 1 g 1 Gramm
17978124 10 g 10 Gramm
17968524 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17949184 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4818501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6422-86-2
Summenformel C24 H38 O4
Molekulargewicht (g/mol) 390.56
Synonym Terephthalic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI), 168SG, ADK Cizer D 810, Bis(2-ethylhexyl) terephthalate, DOTP, Di-(2-ethylhexyl) terephthalate, Dioctyl terephthalate, Eastman 168, Eastman 168SG, Eastman TM 168, HCCFlex SP 390, JP 110, Kodaflex DOTP, NEO-T, Palatinol DOTP, Plasticizer 168, UN 488
IUPAC-Name Bis(2-Ethylhexyl) Benzol-1,4-Dicarboxylat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
Formelmasse 390.277