Learn More
Dinoseb, TRC
Artikelnummer. 30384637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30384637 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384637 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD480490500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dinoseb
CAS 88-85-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 H12 N2 O5
Menge 500 mg
Synonym Phenol, 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitro-, Phenol, 2-sec-butyl-4,6-dinitro- (6CI,8CI), 2-(1-Methylpropyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-(1-methylpropyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-sec-butylphenol, 2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol, 4,6-Dinitro-2-(1-methyl-n-propyl)phenol, 4,6-Dinitro-2-(2-butyl)phenol, 4,6-Dinitro-2-sec-butylphenol, 4,6-Dinitro-o-sec-butylphenol, 6-sec-Butyl-2,4-dinitrophenol, Aatox, BNP 20, BNP 30, Blaartox, Butaphen, Butaphene, Chemox P.E., DBNF, DN 289, DNBP, DNOSBP, DNSBP, Desicoil, Dibutox, Dibutox 20CE, Dinoseb, Dow General, Dytop, Hivertox, Ladob, Laseb, Liro DNBP, NSC 202753, Premerge, Super Kabrol, WSX 8365
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O5/c1-3-6(2)8-4-7(11(14)15)5-9(10(8)13)12(16)17/h4-6,13H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Butan-2-yl-4,6-dinitrophenol
Molekulargewicht (g/mol) 240.21
Formelmasse 240.0746
Reinheit (%) >95