Learn More
Dinosam, TRC
Artikelnummer. 30010975
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010975 50 mg 50 Milligramm
30003257 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010975 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD40973050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4097-36-3
Summenformel C11 H14 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 254.2393
Synonym 2-(1-Methylbutyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-(1-methylbutyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-(pentan-2-yl)phenol, 2-(1-Methyl-n-butyl)-4,6-dinitrophenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-dinitrophenyl)pentane, 2-sec-Amyl-4,6-dinitrophenol, Chemox General, DNAP, DNOSAP, Dinosam, NSC 21493
IUPAC-Name 2,4-Dinitro-6-Pentan-2-Ylphenol
SMILES CCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Chemischer Name oder Material Dinosam
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H14N2O5/c1-3-4-7(2)9-5-8(12(15)16)6-10(11(9)14)13(17)18/h5-7,14H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 254.0903
Reinheit (%) >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.