missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dinosam, TRC

Artikelnummer. 30003257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003257 250 mg 250 Milligramm
30010975 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003257 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD409730250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4097-36-3
Summenformel C11 H14 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 254.2393
Synonym 2-(1-Methylbutyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-(1-methylbutyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-(pentan-2-yl)phenol, 2-(1-Methyl-n-butyl)-4,6-dinitrophenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-dinitrophenyl)pentane, 2-sec-Amyl-4,6-dinitrophenol, Chemox General, DNAP, DNOSAP, Dinosam, NSC 21493
IUPAC-Name 2,4-Dinitro-6-Pentan-2-Ylphenol
SMILES CCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dinosam
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H14N2O5/c1-3-4-7(2)9-5-8(12(15)16)6-10(11(9)14)13(17)18/h5-7,14H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 254.0903
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.